Documentos clave
16555K
Minisart Filters
pore size 0.45 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41103900
Materiales
acrylic copolymer housing
cellulose acetate/surfactant-free membrane
esterilidad
sterile
envase
pkg of 50 ea
fabricante / nombre comercial
Sartorius 16555K
Diámetro
26 mm
tamaño de poro
0.45 μm
Adaptador
Luer inlet and outlet (Lock)
Descripción general
Los filtros Minisart disponen de un cierre Luer de entrada y de salida para la adaptación perfecta a la jeringa. Adecuado para soluciones acuosas transparentes que no requieran filtración previa.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)