Merck
15868
Supelco
Suberoyl-L-carnitine lithium salt
analytical standard
Seleccione un Tamaño
50 MG
MXP 26,272.00
MXP 26,272.00
Fecha estimada de envío07 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
MXP 26,272.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H27NO6 · xLi+
Número de CAS:
Peso molecular:
317.38 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MXP 26,272.00
Fecha estimada de envío07 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
grade
analytical standard
assay
≥93.0% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]0.1/D -18.0±2.0° in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
storage temp.
−20°C
SMILES string
[N+](C[C@H](OC(=O)CCCCCCC(=O)O)CC(=O)[O-])(C)(C)C
InChI
1S/C15H27NO6/c1-16(2,3)11-12(10-14(19)20)22-15(21)9-7-5-4-6-8-13(17)18/h12H,4-11H2,1-3H3,(H-,17,18,19,20)/t12-/m1/s1
InChI key
YVWVEIPYMGBQPE-GFCCVEGCSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)