Merck
150711
Supelco
Titriplex® III solution
0.1 M, for 3S Adapter technology, set incl. Absorber cartridge with soda lime, for 3S adapter technology
Sinónimos:
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid disodium salt, EDTA disodium salt, EDTA-Na2
About This Item
Fórmula lineal:
[-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
Número de CAS:
Peso molecular:
336.21
Beilstein:
3822669
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Nombre del producto
Titriplex® III solution, 0.1 M, for 3S Adapter technology, set incl. Absorber cartridge with soda lime, for 3S adapter technology
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Complexometric reactions
concentración
0.1 M
técnicas
titration: suitable
cadena SMILES
[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Contains 1506941000 (Titriplex III solution 0.1 M) and 1507040001 (cartridge filled with soda lime). Before opening the 3S cap, insert cartridge into cap.
Please see here SigmaAldrich.com/3S
Información legal
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)