Merck
150691
Supelco
Sodium thiosulfate solution
0.1 M, for 3S adapter technology
About This Item
Fórmula lineal:
Na2S2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
158.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352305
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Redox Reactions
concentración
0.0992-0.1008 M
0.1 M
técnicas
titration: suitable
volumen
1 L
1000 mL
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
3S - Safe, Smart, Secure
An intelligent packaging solution protected with originality seal.
Reagent information is transferred via RFID from reagent bottle to titrator.
3S reagents are compatible only with the Metrohm Omnis titration platform.
Please see here SigmaAldrich.com/3S
Otras notas
Once the bottle is opened, storage time is limited.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)