13975
trans-2-Octenoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Sinónimos:
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[[(2E)-1-oxo-2-octenyl]oxy]-1-propanaminium inner salt
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
actividad óptica
[α]/D -17.0 to -11.0°, c = 0.1 in H2O
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
Extensión del etiquetado
≥99%
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C[C@H](OC(/C=C/CCCCC)=O)CC([O-])=O
Clave InChI
LOSHAHDSFZXVCT-ZOXAIFRYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)