11045
GC Stationary Phase
phase Diethylene glycol succinate (DEGS), bottle of 25 g
About This Item
Productos recomendados
Agency
meets requirements for USP G4
envase
bottle of 25 g
Parámetros
temp. range at 20-200 °C
20-200 °C temp. range
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
grupo activo de la matriz
Diethylene glycol succinate (DEGS) phase
solubilidad
acetone: soluble
tipo de columna
packed GC
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)