ZRB1948
Anti-RSK-1 Antibody, clone 1C18 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
Ribosomal protein S6 kinase alpha-1;EC:2.7.11.1;S6K-alpha-1;90 kDa ribosomal protein S6 kinase 1;p90-RSK 1;p90RSK1;p90S6K;MAP kinase-activated protein kinase 1a;MAPK-activated protein kinase 1a; MAPKAP kinase 1a;MAPKAPK-1a;Ribosomal S6 kinase 1
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1C18, recombinant monoclonal
descripción
1C18 Clone
Línea del producto
ZooMAb® learn more
Formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 82.73 kDa
observed mol wt ~80 kDa
purificado por
using Protein A
reactividad de especies
rat, human
reactividad de especies (predicha por homología)
mouse, canine, bovine, porcine, monkey, feline
envase
antibody small pack of 25 μL
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
secuencia del epítopo
C-terminal
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
categoría alternativa más sostenible
, Aligned
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RPS6KA1(6195)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in Raji cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected RSK-1 in cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected RSK-1 in C6 cell lysate.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound RSK-1 peptide with a KD of 6.4 x 10-8 in an affinity binding assay.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected RSK-1 in Raji cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected RSK-1 in Human small intestine tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.