ZRB1656
Anti-p-TSC2 (Thr1462) Antibody, clone 1I17 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
Tuberin, Tuberous sclerosis 2 protein
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1I17, recombinant monoclonal
descripción
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Línea del producto
ZooMAb® learn more
Formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 200.60 kDa
observed mol wt ~200 kDa
purificado por
using Protein A
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
rat, mouse
envase
antibody small pack of 25
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
affinity binding assay: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
isotipo
IgG
secuencia del epítopo
C-terminal half
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
human ... TSC2(7249)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in lysate from HEK-293 cells treated with Calyculin A/Okadaic acid
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected p-TSC2 (Thr1462) in lysate from HEK-293 cells overnight serum starved and treated with 50 nM Calyculin A/500 nM Okadaic acid for 30 min.
Tested Applications
Peptide Inhibition Assay: Target band detection in lysate from HEK-293 cells overnight serum starved treated with 50 nM Calyculin A/500 nM Okadaic acid for 30 min was prevented by pre-blocking of a representative lot with the immunogen phosphorylated peptide, but not the corresponding non-phosphorylated peptide.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound p-TSC2 (Thr1462) peptide with at least ten thousand-fold (10,000X) higher than with non-specific control peptide.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)