ZMS1209
Anti-PNPLA3 Antibody, clone 11C5 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase PNPLA3, ADPN, Acylglycerol transacylase, Adiponutrin, Calcium-independent phospholipase A2-epsilon, EC:2.3.1.51, Lysophosphatidic acid acyltransferase, Patatin-like phospholipase domain-containing protein 3, iPLA2-epsilon
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
recombinant monoclonal
descripción
clone 11C5
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Línea del producto
ZooMAb® learn more
Formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 52.86 kDa
observed mol wt ~52 kDa
purificado por
using protein G
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
secuencia del epítopo
Unknown
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
human ... PNPLA3(80339)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected PNPLA3 in HeLa cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected GST-tagged, full-length, recombinant Human PNPLA3.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected PNPLA3 in Human kidney tissue sections.
Enzyme Immunoassay (ELISA) Analysis: Serial dilutions from a representative lot detected GST-tagged, full-length, recombinant Human PNPLA3.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected PNPLA3 in HepG2 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descripción de destino
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)