Z767549
Cellometer® ViaStain™ PI (propidium iodide) staining solution in PBS
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Nexcelom CS1-0109-5ML
Información legal
Cellometer is a registered trademark of Nexcelom Bioscience, LLC
ViaStain is a trademark of Nexcelom Bioscience, LLC
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Muta. 2
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)