Documentos clave
Z763969
StripSpin 12 mini centrifuge
AC/DC input 100 - 240 V AC, US 3-pin plug
About This Item
Código UNSPSC:
40161701
NACRES:
NB.35
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
descripción
holds 12 position PCR strips
Características
to hold 4 8 position PCR strips
to hold 48 12 position PCR strips
envase
pkg of 1 ea
Parámetros
2000 × g
5500 rpm
5500 rpm
técnicas
centrifugation: suitable
An × L × Al
5.5 in. (14 cm) × 7.9 in. (20 cm) × 4.4 in. (11.2 cm)
peso
2.2 lb
Categorías relacionadas
Descripción general
The new StripSpin 12 Mini Centrifuge from Benchmark is the only mini centrifuge designed for centrifugation of 12 position PCR strips. With a fixed speed that produces 2,000 x g, this centrifuge is perfect for quick spin downs.
Simply close the lid and the unit quickly ramps up to 5500 rpm. Open the lid, and the rotor quickly decelerates for removal of samples.
Capacity:
  • 4 x 12 position PCR strips
  • 4 x 8 position PCR strips
  • 48 x 0.2 mL PCR tubes
Opcional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)