Z757365
Sartorius Proline® Plus mechanical pippettor
single channel, volume 5-50 μL
Seleccione un Tamaño
MXP 7,926.00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 7,926.00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Productos recomendados
Características
electronic: no
single-channel
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Sartorius 728040
volumen
5-50 μL
Categorías relacionadas
Descripción general
- Reduced pipetting forces prevent RSI and improve the results
- Accurate and precise
- Contamination free pipetting with Safe-Cone Filters
- Robust design
- Easiest pipette to maintain
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)