Z743649
Laser Tough-Tags™
yellow, L × W 0.94 in. × 0.50 in., pkg of 2975
Sinónimos:
solvent resistant labels, temperature resistant labels
About This Item
Productos recomendados
envase
pkg of 2975
fabricante / nombre comercial
Diversified Biotech TTSW-2240-Y
técnicas
PCR: suitable
L × An
0.94 in. × 0.50 in.
color
yellow
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)