Documentos clave
Z741658
Pipetting Reagent Vessel
Seleccione un Tamaño
16 EA
MXP 1,744.00
MXP 1,744.00
Fecha estimada de envío25 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
16 EA
MXP 1,744.00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
MXP 1,744.00
Fecha estimada de envío25 de abril de 2025
Materiales
polypropylene
envase
pack of 16
fabricante / nombre comercial
Sartorius 783500
capacidad
120 mL
Descripción general
Made of polypropylene, the autoclavable and durable reagent vessel is chemically resistant to all common reagents. It is especially useful with all multichannel pipettes.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)