Z741560
Sartorius Entris® analytical balance
weighing capacity 220 g, resolution: 0.1 mg
About This Item
Productos recomendados
entrada CA/CC
100 V / 240 V
Materiales
stainless steel weighing plate
descripción
Included: Universal power adapter, Draft Shield for analytical balances, Installation and operating instructions
Características
CE compliant: no
CSA approved
fabricante / nombre comercial
Sartorius ENTRIS224-1S
intervalo de medición de la capacidad de pesada
220 g, resolution: 0.1 mg
cámara An × P × Al
173 mm × 176 mm × 240 mm
plataforma diám.
90 mm
Descripción general
Características y beneficios
- Typical stabilization time: 2.5 s
- Interface: RS232C 25-pin
- Display: Backlit LCD
- Application programs: Weighing, Density, Percentage, Counting, Animal Weighing, Conversion
- Languages: English, French, German, Italian, Polish, Russian, Spanish
- Underfloor weighing
- Anti-theft locking device: Lockdown capability for cable or chain
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)