Documentos clave
Z733768
IKA® ULTRA-TURRAX® disperser tools, plastic
for T-18 basic disperser, diam. 14 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41101504
Materiales
polycarbonate
Características
autoclavable
polycarbonate rotor-stator
envase
pack of 5 ea
fabricante / nombre comercial
IKA 3451900
Diámetro
14 mm
Información legal
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
ULTRA-TURRAX is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)