Documentos clave
Z729906
Hettich® fixed angle rotor, 48 place, 2 rows
for MIKRO 220/220R Centrifuge, Fixed Angle Rotor, 48 place, 2 rows (w/ bio-containment lid)
Sinónimos:
Hettich® centrifuge rotors
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 39,473.00
MXP 39,473.00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 39,473.00
About This Item
Código UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.82
MXP 39,473.00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Características
RCF variable (21,255 outer row/18,845 inner row)
to hold 48 x 1.5/2.0 mL tubes
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hettich 1158-L
Parámetros
21225 (18845) max. RCF (Inner (outer))
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models MIKRO 220/220R
Categorías relacionadas
Información legal
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)