Z723649
Labnet MPS 1000 Mini plate spinner
fixed angle rotor, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Sinónimos:
MPS 1000 Mini Plate Spinner, Mini Plate Spinner
About This Item
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
Características
CE compliant
to hold 2 PCR plates
to hold microtiter plates
fabricante / nombre comercial
Labnet C1000-230V-EU
Parámetros
2500 rpm
500 × g
técnicas
centrifugation: suitable
Descripción general
- Capacity: 2 PCR plates
- Rotor Speed: 2,500 rpm
- RCF: 500 x g
- Rotor: Fixed angle
- Dimensions: 7.5 x 8.2 x 7.2 in. (W x D x H)
- Weight: 6 lbs (3 kg)
Características y beneficios
- Quickly Spin down droplets and condensation
- Use before and after thermal cycling to increase PCR yield
- Accepts skirted, non-skirted and all standard PCR plates
- Less than 1/4 the size of most plate centrifuges
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)