Documentos clave
Z721751
KDS RS232 cable for KDS 200 series pumps
AC/DC input 110 V AC
Sinónimos:
dosing pump, infusion pump, pump infusion
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
KD Scientific 780223
disponibilidad
not available in EU
Categorías relacionadas
Descripción general
RS232C Cable for KDS Legacy 2XX/410 syringe pumps.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)