Documentos clave
Z719676
Sorenson low binding standard tips
maximum volume 1000 μL, non-sterile
Seleccione un Tamaño
1000 EA
MXP 3,745.00
5000 EA
MXP 14,236.00
MXP 3,745.00
Fecha estimada de envío27 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1000 EA
MXP 3,745.00
5000 EA
MXP 14,236.00
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
MXP 3,745.00
Fecha estimada de envío27 de mayo de 2025
Materiales
colorless
polypropylene
esterilidad
non-sterile
Características
barrier: no
envase
pack of 1000 ea (Bag)
case of 5000 ea (5 bags 1000 tips)
fabricante / nombre comercial
Sorenson 10200T
volumen máximo
1000 μL
volumen
1000 μL
Descripción general
Tips feature a new surface technology designed for pipetting substances which tend to stick to the walls of pipette tips or for pipetting expensive reagents. Universal fit for research-grade pipettors.
Información legal
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)