Documentos clave
Z709069
ART® non-filtered tip
HLT 300, size 1-300 μL, racked, non-sterile
Sinónimos:
pipet tips, pipette tips
Seleccione un Tamaño
1 PKG
MXP 2,821.00
MXP 2,821.00
Fecha estimada de envío24 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
MXP 2,821.00
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
MXP 2,821.00
Fecha estimada de envío24 de mayo de 2025
esterilidad
non-sterile
Características
DNase free
RNase free
racked
envase
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
fabricante / nombre comercial
Molecular BioProducts 3572
volumen máximo
300 μL
tamaño
1-300 μL
volumen
1—300 μL
Descripción general
Ideal for Finnpipette and molded with reference marks at 10, 50 and 100 μl.
Molecular BioProducts Pure lines of pipette tips are pre-sterilized and packaged in a controlled environment to eliminate contamination. These tips are tested by an independent lab to ensure that they meet industry standards. It is ideal for a wide variety of applications.
Información legal
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)