Merck
Z694649
3D Biotek Polystyrene (PS) scaffold inserts
for 3D bioreactor 24 well chamber, fiber diam. ~150 μm, ~ 200 μm spacing
Seleccione un Tamaño
10 EA
MXP 3,079.00
MXP 3,079.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
MXP 3,079.00
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
MXP 3,079.00
Check Cart for Availability
Materiales
polystyrene
esterilidad
sterile
Características
~ 200 μm spacing
fabricante / nombre comercial
3D Biotek PS152024-BR
fibra diám.
~150 μm
tamaño
24 well
tamaño de poro
~200 μm (Fiber spacing)
tipo de unión
non-treated surface
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Cellusponge 9 mm, pack of 24 ea (supplied in plate)
Z741042
Cellusponge