Z692557
microDOC Basic gel documentation system
AC/DC input 110 V AC
Seleccione un Tamaño
MXP 68,640.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 68,640.00
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
Cleaver CSL-MDOCBASIC$
Descripción general
Main software functions include: lane creation, background subtraction, band detection, profile deconvolution, and molecular size, pI and quantity calibration.
System comprises of:
- Canon G15 digital camera (12.1 MP)
- 2GB storage card
- Ethidium bromide & close up +3 filters
- Lift-off hood
- Available with optional TotalLab™ 1D software
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)