Ideal para la producción de AcM y de proteínas celulares. Alternativa viable in vitro al uso de ascitis de ratón. En los biorreactores se utilizará innovadora tecnología de membrana para separar la zona de cultivo celular de la cámara de medios. Las células y los productos celulares secretados con un peso molecular de corte (MWCO) de 10 kDa se retienen entre dos membranas no citotóxicas. La membrana semipermeable superior permite la difusión continua de nutrientes y la eliminación de residuos. La membrana inferior proporciona oxigenación directa y asegura un intercambio óptimo de gases.
Otras notas
Capaz de producir anticuerpos en concentraciones de hasta 1-2 mg/ml. Apilable y puede reutilizarse con la misma línea celular en condiciones asépticas.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
The biophysical and molecular mechanisms that enable animals to detect magnetic fields are unknown. It has been proposed that birds have a light-dependent magnetic compass that relies on the formation of radical pairs within cryptochrome molecules. Using spectroscopic methods, we
Questions
Reviews
★★★★★ No rating value