Documentos clave
Z663018
Kern EW series Toploader balances
weighing capacity 150 g, resolution: 0.002 g, linearity: ±0.003 g
Sinónimos:
laboratory balance, weighing balance
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
entrada CA/CC
230 V
Materiales
stainless steel weighing plate
Características
CE compliant
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Kern EW 150-3M
disponibilidad
not available in USA and Canada
intervalo de medición de la capacidad de pesada
150 g, resolution: 0.002 g, linearity: ±0.003 g
An ×profundidad × Al
180 mm × 230 mm × 85 mm
plataforma diám.
110 mm
peso
2 kg
Descripción general
  • Large LCD display
  • Capacity display
  • Protective working cover
  • Test weight
  • 3 years warranty
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)