Z662933
Kern EG series Toploader balances
Kern EG220-3NM, weighing capacity 220 g, resolution: 0.001 g, linearity: ±0.002 g
Sinónimos:
laboratory balance, weighing balance
About This Item
Productos recomendados
entrada CA/CC
220 V AC, universal plug set
Materiales
stainless steel weighing plate
Características
CE compliant
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Kern EG220-3NM
disponibilidad
not available in USA and Canada
intervalo de medición de la capacidad de pesada
220 g, resolution: 0.001 g, linearity: ±0.002 g
An ×profundidad × Al
235 mm × 185 mm × 165 mm
plataforma diám.
120 mm
peso
2 kg
alimentación a batería
rechargeable
Descripción general
Características y beneficios
- Stable temperature behaviour
- Short stabilisation time
- Shock proof construction
- High corner load performance
- Capacity display: A bargraph display lights up to show how much of the weighing range is still available
- Totalising of pieces when counting
- Protective working cover included with delivery
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)