Documentos clave
Z662682
Kern pocket balances
weighing capacity 1,000 g, resolution: 1 g
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
Características
CE compliant
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Kern CM 1 K-1N
disponibilidad
not available in USA and Canada
intervalo de medición de la capacidad de pesada
1,000 g, resolution: 1 g
L × An × Al totales
85 mm × 130 mm × 25 mm
plato de pesaje L × An
70 mm × 80 mm
alimentación a batería
3 × 1.5 V AAA
Descripción general
  • Handy pocket sized balance with calculator
  • Protected against pressure and dust by a hardcase
  • Auto-off function after 4 minutes to preserve battery
  • Adjusting programme CAL, guarantees high quality
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)