Z655422
Hanna rugged platinium & gold tips ORP electrodes for general use
Gold pin tip - reduction reactions
About This Item
Código UNSPSC:
41115603
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
Hanna HI 4430B
Parámetros
0-80 °C temp. range
2 bar max. pressure
Descripción general
- Single, Ag/AgCI
- Ceramic, single junction
- Electrolyte - gel
- 1 m coaxial cable
Help in selecting the correct electrode can be viewed at Electrode Selection Guide
Hints on Electrode Maintenance
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)