Z640468
Eppendorf® epT.I.P.S. Reloads
volume range 500-2500 μL
About This Item
Eppendorf® 022491571
Productos recomendados
Materiales
red
esterilidad
non-sterile
Características
barrier: no
envase
pack of 480 (10 trays of 48 tips)
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 0030 073.509
Eppendorf® 022491571
Longitud
115 mm
volumen máximo
2.5 mL
intervalo de volumen
500-2500 μL
Descripción general
Trays of tips which may be autoclaved in their packaging and stored clean for later use. Tips may be used straight from the reload tray, or loaded into ep T.I.P.S box (purchase separately)
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)