Documentos clave
Z640085
Eppendorf® epT.I.P.S. standard
volume range 0.5-20 μL
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Materiales
light gray tip
esterilidad
non-sterile
Características
barrier: no
envase
pack of 1000 ea (2 bags of 500 tips)
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 0030 000.854
Eppendorf® 022492021
Longitud
46 mm
volumen máximo
20 μL
intervalo de volumen
0.5-20 μL
Descripción general
Bulk packed in re-sealable bags.
200 μL, 300 μL and 1000 μL tips are color coded, yellow, orange and blue respectively.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)