Documentos clave
Z355011
Millipore
Millicell® HA culture plate inserts
pore size 0.45 μm, diam. 30 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
fabricante / nombre comercial
Millipore PIHA03050
Diámetro
30 mm
tamaño de poro
0.45 μm
Descripción general
Mixed cellulose esters membrane (HATF) in a polystyrene housing
Información legal
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)