Z350729
Transfer pipette, polyethylene
general purpose, large aperture, bulb draw 4.6 mL, sterile
Sinónimos:
liquid transfer tool, plastic pipette
Seleccione un Tamaño
MXP 2,800.00
Fecha estimada de envío14 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 2,800.00
Fecha estimada de envío14 de abril de 2025
Productos recomendados
material
polyethylene
sterility
sterile
feature
graduations: no
packaging
pack of 400 (20 bags of 20)
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
L
137 mm
bulb draw
4.6 mL
stem diam.
6.3 mm
Categorías relacionadas
General description
Available as non-sterile, sterile, or sterile and wrapped in packs of 10.
- Unified design with built-in pipette bulb
- Safe, convenient use and disposal
- Reduces loss of cells and proteins that bind to glass
- Heat sealable to create liquid-tight storage
- Non-autoclavable
Packaging
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)