Documentos clave
Z332992
Sigma-Aldrich
BRAND® pipette tips, Tip-Set, non-sterile
volume range 2-200 μL
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
intervalo de volumen:
2-200 μL
esterilidad:
non-sterile
Características:
autoclavable
barrier: no
DE-M marking
envase:
rack of 96
fabricante / nombre comercial:
BRAND 712305
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
colorless tip
yellow rack
esterilidad
non-sterile
Características
autoclavable
barrier: no
DE-M marking
envase
rack of 96
fabricante / nombre comercial
BRAND 712305
intervalo de volumen
2-200 μL
Descripción general
Plastibrand Pipettenspitzen werden unter Reinraumbedingungen hergestellt und sind konformitätsbescheinigt, autoklavierbar bei 121°C, aus hochreinem PP. Getestet für BRAND, Eppendorf®, Gilson® und Labsystems, passend auch für viele andere Pipetten.
Otras notas
Browse all pipette tips
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)