Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
Z330426
Lenz® Bistabil® separating funnel
capacity 50 mL, joint: ST/NS 19/26, glass key, graduated
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Materiales
glass key
Junta
joint: ST/NS19/26
descripción
interchangable stopcock key with retainer; interchangable stopper
Características
graduated
fabricante / nombre comercial
Lenz 4.0020.28
capacidad
50 mL
conector de la llave de paso calibre tamaño
2.5 mm
Información legal
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)