Z327611
BRAND® graduated cylinder, PP, with blue printed scale or embossed scale
volume 250 mL, blue graduations
About This Item
Productos recomendados
Características
subdivision 2 mL
fabricante / nombre comercial
BRAND
intervalo de medición del volumen
250 mL
Altura
315 mm
color
blue graduations
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)