Z326992
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, glass stopper, amber glass
volume 5 mL, accuracy: 0.08 mL
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass 3.3 flask
wide-neck
Junta
joint ST/NS neck10/19
Características
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 37438
intervalo de medición del volumen
5 mL, accuracy: 0.08 mL
capacidad
5 mL
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)