Z326844
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, glass stopper, clear glass
volume 5 mL, accuracy: 0.04 mL, neck joint: ST/NS 10/19, glass stopper
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
glass stopper
wide-neck
Junta
joint: ST/NS neck10/19
esterilidad
non-sterile
Características
accuracy class A
closure type Glass stopper
envase
pack of 2
fabricante / nombre comercial
BRAND
intervalo de medición del volumen
5 mL, accuracy: 0.04 mL
capacidad
5 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)