Z325821
BRAND® BLAUBRAND® graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
type 1 (zero on top), capacity 2 mL , with 0.02 subdivisions
About This Item
Materiales
AR-Glas®
Agency
according to DIN 12 697
Características
class AS
graduation
subdivision 0.02 mL
partial delivery
envase
pack of 12
fabricante / nombre comercial
BRAND 27725
intervalo de medición
accuracy: 0.02 mL
capacidad
2 mL , with 0.02 subdivisions
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Protocolos
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.