Z324892
BRAND® SILBERBRAND ETERNA volumetric pipettes, calibrated to deliver
capacity 100 mL
About This Item
Productos recomendados
Materiales
AR-Glas®
Agency
according to DIN 12 690
Características
class B (callibrated to deliver)
class B
one-mark
envase
pack of 6 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 29519
intervalo de medición del volumen
100 mL, accuracy: 0.12 mL
capacidad
100 mL
Descripción general
Características y beneficios
- BRAND® SILBERBRAND ETERNA, 1-mark, volumetric pipette is used for the accurate measurement of instruments for precision analyses.
- Calibrated to deliver (TD, Ex).
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Protocolos
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.