Documentos clave
Z323810
BRAND® SILBERBRAND automatic burette, Pellet pattern
volume 25 mL, amber PTFE stopcock (Schellbach lateral)
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Materiales
amber PTFE stopcock (Schellbach lateral)
amber borosilicate glass 3.3
Características
subdivision 0.1 mL
fabricante / nombre comercial
BRAND 22336
intervalo de medición del volumen
25 mL
volumen
25 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Mit Hahn und Spülkreis. Kalibriert auf Auslauf (TD,Ex) Beschriftung in weißer Emaille. Mit Schellbachstreifen.
Otras notas
BR22336 (India)
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)