Documentos clave
Z323780
BRAND® SILBERBRAND automatic burette, Pellet pattern
volume 50 mL, amber PTFE stopcock (Schellbach lateral)
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
amber PTFE stopcock (Schellbach lateral)
amber borosilicate glass 3.3
Características
subdivision 0.1 mL
fabricante / nombre comercial
BRAND 22334
intervalo de medición del volumen
50 mL
volumen
50 mL
Descripción general
Mit Hahn und Spülkreis. Kalibriert auf Auslauf (TD,Ex) Beschriftung in weißer Emaille. Mit Schellbachstreifen.
Otras notas
BR22334 (India)
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)