Z323675
BRAND® SILBERBRAND burette, straight stopcock, Class B
volume 50 mL, accuracy: ±0.10 mL
About This Item
Productos recomendados
material
clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, glass key)
feature
subdivision 0.1 mL
manufacturer/tradename
BRAND 12018
volume measuring range
50 mL, accuracy: ±0.10 mL
L
~790 mm
volume
50 mL
General description
Other Notes
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)