Documentos clave
Y4000
Millipore
Select Yeast Extract
powder
About This Item
Número de CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106212
origen biológico
Saccharomyces cerevisiae
Nivel de calidad
Formulario
powder
solubilidad
H2O: 1%, hazy
aplicaciones
microbiology
cadena SMILES
OC(=O)CC1c2c3c(ccc2c4c1cccc4)cccc3
InChI
1S/C19H14O2/c20-18(21)11-17-15-8-4-3-7-14(15)16-10-9-12-5-1-2-6-13(12)19(16)17/h1-10,17H,11H2,(H,20,21)
Clave InChI
GQNBDGXKDJSVGQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
For general bacteriological use with a variety of microorganisms.
Yeast extract is used as a bacteriological media component for a variety of microorganisms and molecular genetics applications.
Otras notas
Water soluble portion of autolyzed yeast with intact B-complex vitamins. Yeast extract is a mixture of amino acids, peptides, water soluble vitamins and carbohydrates and can be used as additive for culture media.
Precaución
may contain black specks
Nota de preparación
Spray dried, autolyzed yeast extract.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)