Merck
Y1396
Sigma-Aldrich
YFLLRNP trifluoroacetate
≥98%
Sinónimos:
L-Tyrosyl-L-phenylalanyl-L-leucyl-L-leucyl-L-arginyl-L-asparaginyl-L-Proline, Tyr-Phe-Leu-Leu-Arg-Asn-Pro, YFLLRNP-OH
Seleccione un Tamaño
1 MG
MXP 3,919.00
MXP 3,919.00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
MXP 3,919.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C45H67N11O10 · xC2HF3O2
Peso molecular:
922.08 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.32
MXP 3,919.00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥98%
Formulario
solid
solubilidad
deionized water: 1 mg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC(=O)C(F)(F)F.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H](N)Cc2ccc(O)cc2)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N3CCC[C@H]3C(O)=O
InChI
1S/C45H67N11O10.C2HF3O2/c1-25(2)20-32(40(61)51-31(12-8-18-50-45(48)49)39(60)55-35(24-37(47)58)43(64)56-19-9-13-36(56)44(65)66)53-41(62)33(21-26(3)4)54-42(63)34(23-27-10-6-5-7-11-27)52-38(59)30(46)22-28-14-16-29(57)17-15-28;3-2(4,5)1(6)7/h5-7,10-11,14-17,25-26,30-36,57H,8-9,12-13,18-24,46H2,1-4H3,(H2,47,58)(H,51,61)(H,52,59)(H,53,62)(H,54,63)(H,55,60)(H,65,66)(H4,48,49,50);(H,6,7)/t30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-;/m0./s1
Clave InChI
HMDRRCMAXMJXKF-WDYYMHPRSA-N
Aplicación
YFLLRNP trifluoroacetate may be used as a powerful tool for differentiating the numerous possible activation states of the platelet thrombin receptor.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
YFLLRNP is a Galpha12/13-stimulating peptide that activates the alpha granule secretion due to costimulation with either ADP or serotonin/epinephrine.[1]
YFLLRNP is a PAR-1-specific partial agonist.
YFLLRNP is a PAR-1-specific partial agonist. The compound selectively activates the G(12/13) signaling cascade resulting in platelet shape.
Nota de preparación
YFLLRNP trifluoroacetate dissolves in deionized water at 1 mg/mL.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
T M Quinton et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 2(6), 978-984 (2004-05-14)
Alpha granule release plays an important role in propagating a hemostatic response upon platelet activation. We evaluated the ability of various agonists to cause alpha granule release in platelets. Alpha granule release was measured by determining P-selectin surface expression in