Merck
Y1271
Sigma-Aldrich
YM-202074 sesquifumarate salt hydrate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-cyclohexyl-6-{[(2-methoxyethyl)(methyl)amino]methyl}-N-methylthiazolo[3,2-a]benzimidazole-2-carboxamide, YM 202074, YM202074
Seleccione un Tamaño
5 MG
MXP 1,691.00
25 MG
MXP 9,015.00
MXP 1,691.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
MXP 1,691.00
25 MG
MXP 9,015.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H30N4O2S · 1.5C4H4O4 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
588.67 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
MXP 1,691.00
Check Cart for Availability
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to off-white
solubilidad
DMSO: >20 mg/mL
H2O: >5 mg/mL
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
O.OC(=O)\C=C\C(O)=O.OC(=O)\C=C\C(O)=O.COCCN(C)Cc1ccc2nc3sc(cn3c2c1)C(=O)N(C)C4CCCCC4.COCCN(C)Cc5ccc6nc7sc(cn7c6c5)C(=O)N(C)C8CCCCC8.COCCN(C)Cc9ccc%10nc%11sc(cn%11c%10c9)C(=O)N(C)C%12CCCCC%12
InChI
1S/3C22H30N4O2S.2C4H4O4.H2O/c3*1-24(11-12-28-3)14-16-9-10-18-19(13-16)26-15-20(29-22(26)23-18)21(27)25(2)17-7-5-4-6-8-17;2*5-3(6)1-2-4(7)8;/h3*9-10,13,15,17H,4-8,11-12,14H2,1-3H3;2*1-2H,(H,5,6)(H,7,8);1H2/b;;;2*2-1+;
Clave InChI
MCGFIZFYSARKON-RAMYONIISA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
YM-202074 is a potent and selective allosteric metabotropic glutamate receptor type 1 (mGluR1) antagonist.
YM-202074 is a potent and selective allosteric metabotropic glutamate receptor type 1 (mGluR1) antagonist. It bound an allosteric site of rat mGluR1 with a Ki value of 4.8 nM. It also inhibited the mGluR1-mediated inositol phosphates production in rat cerebellar granule cells with an IC50 value of 8.6 nM, while showing selectivity over mGluR(2-7).
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Despoina Goniotaki et al.
PLoS pathogens, 13(11), e1006733-e1006733 (2017-11-28)
Prion infections cause inexorable, progressive neurological dysfunction and neurodegeneration. Expression of the cellular prion protein PrPC is required for toxicity, suggesting the existence of deleterious PrPC-dependent signaling cascades. Because group-I metabotropic glutamate receptors (mGluR1 and mGluR5) can form complexes with
Artículos
Sigma-Aldrich offers many products related to G-protein family glutamate receptors for your research needs.