Documentos clave
WH0114769M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-COP1 antibody produced in mouse
clone 3E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-CARD only protein, Anti-COP1, Anti-pseudoICE
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
El producto WH0114769M1 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3E10, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CARD16(114769)
Inmunógeno
COPl (NP_443121, 1 a.a. ~ 97 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MADKVLKEKRKLFIHSMGEGTINGLLDELLQTRVLNQEEMEKVKRENATVMDKTRALIDSVIPKGAQACQICITYICEEDSYLAETLGLSAGPIPGN
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)