Documentos clave
WH0079733M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-E2F8 antibody produced in mouse
clone 3E9-2F5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-E2F transcription factor 8, Anti-FLJ23311
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3E9-2F5, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... E2F8(79733)
Categorías relacionadas
Descripción general
E2F transcription factors, such as E2F8, are essential for orchestrating expression of genes required for cell cycle progression and proliferation (Christensen et al., 2005 [PubMed 16179649]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
E2F8 (AAH28244, 1 a.a. ~ 431 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAQLAAICKMQLEEQSSESRQKVKVQLARSGPCKPVAPLDPPVNAEMELTAPSLIQPLGMVPLIPSPLSSAVPLILPQAPSGPSYAIYLQPTQAHQSVTPPQGLSPTVCTTHSSKATGSKDSTDATTEKAANDTSKASASTRPGSLLPAPERQGAKSRTREPAGERGSKRASMLEDSGSKKKFKEDLKGLENVSATLFPSGYLIPLTQCSSLGAESILSGKENSSALSPNHRIYSSPIAGVIPVTSSELTAVNFPSFHVTPLKLMVSPTSVAAVPVGNSPALASSHPVPIQNPSSAIVNFTLQHLGLISPNVQLSASPGSGIVPVSPRIESVNVAPENAGTQQGRATNYDSPVPGQSQPNGQSVAVTGAQQPVPVTPKGSQLVAESFFRTPGGPTKPTSSSCMDFEGANKTSLGTLFVPQRKLEVSTEDVH
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)