Documentos clave
WH0051181M3
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DCXR antibody produced in mouse
clone 6A6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-DCR, Anti-HCRII, Anti-KIDCR, Anti-P34H, Anti-dicarbonyl/L-xylulose reductase
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
El producto WH0051181M3 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6A6, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DCXR(51181)
Descripción general
DCXR is an enzyme that has both diacetyl reductase (EC 1.1.1.5) and L-xylulose reductase (EC 1.1.1.10) activities (Nakagawa et al., 2002 [PubMed 11882650]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
DCXR (NP_057370, 145 a.a. ~ 244 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NHSVYCSTKGALDMLTKVMALELGPHKIRVNAVNPTVVMTSMGQATWSDPHKAKTMLNRIPLGKFAEVEHVVNAILFLLSDRSGMTTGSTLPVEGGFWAC
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Sarah B Pierce et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(45), 18313-18317 (2011-11-02)
Pentosuria is one of four conditions hypothesized by Archibald Garrod in 1908 to be inborn errors of metabolism. Mutations responsible for the other three conditions (albinism, alkaptonuria, and cystinuria) have been identified, but the mutations responsible for pentosuria remained unknown.