Documentos clave
WH0022984M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PDCD11 antibody produced in mouse
clone 3E12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-ALG4, Anti-KIAA0185, Anti-programmed cell death 11
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
El producto WH0022984M1 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3E12, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PDCD11(22984)
Descripción general
PDCD11 is a NF-kappa-B (NFKB1; 164011)-binding protein that colocalizes with U3 RNA (MIM 180710) in the nucleolus and is required for rRNA maturation and generation of 18S rRNA (Sweet et al., 2003 [PubMed 14624448]; Sweet et al., 2008 [PubMed 17654514]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
PDCD11 (AAH49838, 1 a.a. ~ 110 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MANLEESFPRGGTRKIHKPEKAFQQSVEQDNLFDISTEEGSTKRKKSQKGPAKTKKLKIEKRESSKSAREKFEILSVESLCEGMRILGCVKEVNELELVISLPNGLQGFV
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)