WH0008462M1
Monoclonal Anti-KLF11 antibody produced in mouse
clone 8F4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-FKLF, Anti-FKLF1, Anti-Kruppel-like factor 11, Anti-TIEG2
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
8F4, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KLF11(8462)
Inmunógeno
Sequence
TYFKSSHLKAHLRTHTGEKPFNCSWDGCDKKFARSDELSRHRRTHTGEKKFVCPVCDRRFMRSDHLTKHARRHMTTKKIPGWQAEVGKLNRIASAESPGSPLVSMPASA
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)